Merck
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
Synonim(y):
Boc-glycine tert-butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
Beilstein:
5002580
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
66-68 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
Klucz InChI
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)