423041
2-Dimethylamino-2-methylpropanol solution
80% in H2O, technical grade
Synonim(y):
DMAMP-80™
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Postać
liquid
stężenie
80% in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44
tw
61 °C/20 mmHg
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CN(C)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)7(3)4/h8H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
XRIBIDPMFSLGFS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - Tag closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - Tag closed cup