Key Documents
422959
3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride
98%
Synonim(y):
Isononanoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
188-190 °C (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CC(Cl)=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-7(5-8(10)11)6-9(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
GEKPNPPFAYJZRD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a reagent in the synthesis of barbituric acid analogs
- As a starting material in the synthesis of α-N-fattyacyl colistin nonapeptide derivative.
- As a reactant in the synthesis of 3,5,5-trimethylhexanamide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)