Przejdź do
1228009
USP
Drometrizol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
drometrizole
manufacturer/tradename
USP
mp
125.5-129.5 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
InChI key
MCPKSFINULVDNX-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
122801012280311228042
Drometrizol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1228009
Drometrizol
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
drometrizole
API family
drometrizole
API family
drometrizole
API family
drometrizole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)