Merck
422258
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4C(=NOH)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
87-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
N\C(=N\O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
Klucz InChI
SBGBSARAGZEWGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime is a benzamidoxime (BAO) derivative containing amidoxime functional group.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takayuki Shibata et al.
Analytica chimica acta, 674(2), 234-238 (2010-08-04)
Facile and specific methods to quantify a nucleobase in biological samples are of great importance for diagnosing disorders in nucleic acid metabolism. In the present study, a novel fluorogenic reaction specific for uracil has been developed. The reaction was carried