Kluczowe dokumenty
421987
Bis(hexamethylene)triamine
technical grade, 40%
Synonim(y):
6,6′-Iminodihexylamine, Bis(6-aminohexyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
stężenie
40%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.931 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
Klucz InChI
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following studies:
- Synthesis of bis(hexamethylene) triacetamide (BHTA) by acetylation.
- As a precursors for the ZnO outgrowths on TiO2 nanofibers.
- As organic bifunctional guest molecules for {W36} polyoxotungstate host compounds to form 1D chains of directly connected {W36} cluster units.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)