421960
Bis(hexamethylene)triamine
high purity
Synonim(y):
6,6′-Iminodihexylamine, Bis(6-aminohexyl)amine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
tw
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
Klucz InChI
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges