Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł 197,25 zł |
Informacje o tej pozycji
197,25 zł
Cena katalogowa263,00 złZaoszczędź 25%form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
transition temp
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description contains MEHQ and HQ as inhibitors, technical grade | description - |
| density 1.03 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.03 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.03 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.03 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 100 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.428 (lit.) | refractive index n20/D 1.45 (lit.) | refractive index n20/D 1.45 (lit.) | refractive index n20/D 1.471 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| HLB 15 | HLB - | HLB - | HLB 10 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-41-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?