Kluczowe dokumenty
420085
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
99% (sum of enantiomers)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Beilstein:
3201296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
99% (sum of enantiomers)
aktywność optyczna
[α]20/D −9.5°, c = 2.8 in ethanol
mp
114-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
O[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
JNJCEALGCZSIGB-SECBINFHSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?