Merck
417734
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II)
97%
Synonim(y):
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, Zn(TMHD)2
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
132-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
Klucz InChI
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)