Merck
416673
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)tetrahydrofuran complex
97%
Synonim(y):
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex, Di(cyclopentadienyl)zirconium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex, Zirconocene bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10F6O6S2Zr · C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
591.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.C4H8O.2CHF3O3S.Zr/c3*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;1-4H2;2*(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
OFTAVORSNHLQHT-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reagent for synthesis of β-hFSH with Chitobiose units
Reactant for polyoxometalate transfer for synthesis of zirconocene polyoxometalate
Transition metal based Lewis acid catalyst
Catalyst for:
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
  • Diels-Alder reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)