Merck
412171
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~692, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~692
zawiera
100 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
tw
157 °C (lit.)
gęstość
1.102 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
Klucz InChI
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves