Merck
412023
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.599 (lit.)
bp
124 °C/33 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
gęstość
1.761 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Klucz InChI
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-1,2-dichlorobenzen uczestniczy w syntezie N-arylowanych sultamów.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of N-arylated sultams: palladium-and copper-catalyzed cross coupling of aryl halides with 1, 4-butane and 1, 3-propanesultams.
Steinhuebel D, et al.
Tetrahedron Letters, 45(16), 3305-3307 (2004)