Przejdź do
175404
4-Isopropylphenol
98%
Synonim(y):
p-Cumenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-798-8
Beilstein/REAXYS Number:
1363564
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Sonochemical degradation of 4-Isopropylphenol has been studied[1].
Application
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9185W346101129526
assay
98%
assay
-
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
bp
212-213 °C (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
-
form
-
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Isopropylphenol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
110 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)