Merck
411973
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
68-71 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
Klucz InChI
HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2,3-trichloro-5-nitrobenzen jest związkiem chloronitrobenzenu (CNB). In vitro zbadano potencjał nefrotoksyczny 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzenu w modelach zwierzęcych i ludzkich komórkach nerkowych.[1] Przeprowadzono badania toksykologiczne 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzenu.2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly(U) cracked the code: a Marshall Nirenberg memoir.
Robert Haselkorn
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(4), 968-969 (2010-04-02)