Merck
411248
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
122-125 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
UDLQUVLALYCAMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride is a furan derivative. It has been investigated as corrosion inhibitor of mild steel in 1M HCl by using potentiodynamic polarization measurements.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High Dimensional QSAR Study of Mild Steel Corrosion Inhibition in acidic medium by Furan Derivatives.
Al-Fakih AM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3568-3583 (2015)