Key Documents
410977
Bicine sodium salt
40 wt. % in H2O
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine sodium salt
About This Item
Polecane produkty
stężenie
40 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
≤10% diethanolamine, sodium carbonate, sodium hydroxide and ammonium (total)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)