Merck
410594
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556 (lit.)
bp
80 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCN=C=S
InChI
1S/C3H4ClNS/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
Klucz InChI
ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloroethyl isothiocyanate is a chloroalkyl isothiocyanate derivative.
Zastosowanie
2-Chloroethyl isothiocyanate may be used in the following studies:
  • To investigate the electrochemical properties of sulforaphane (SFR) by cyclic voltammetry and electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) methods.
  • Preparation of partially saturated thiazolo- and thiazino[2,3-b]quinazolinone derivatives, and asymmetric 2-[2′-(ethoxycarbonyl-cycloalkyl and -cycloalkenyl)-imino]-3-(2′′-thiazolin-2′′-yl)-thiazolidine diadducts.
  • Synthesis of 3-(β-D-ribofuranosyl)-6,7-dihydrothiazolo[3,2-a]purin-9-one.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zbigniew Fijałek et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 32(4-5), 967-974 (2003-08-06)
Cyclic voltammetry (CV) and electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) methods were used to study the behavior of sulforaphane (SFR). To established electrochemical properties of SFR methyl-, ethyl-, 2-chloroethyl-, propyl-, butyl- and tert-butyl-isothiocyanates were examined at gold electrode. Optimal measurement parameters
Synthesis and structure determination of alicycle-fused thiazolo-and thiazino [2, 3-bquinazolones and cycloalkylimino-3 (N)-thiazolinylthiazolidines.
Huber I, et al.
Tetrahedron, 48(23), 4949-4956 (1992)
Heterocyclic aromatic anions with 4n+ 2p-electrons.
Bordwell FG and Fried HE.
The Journal of Organic Chemistry, 56(13), 4218-4223 (1991)