Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł 103,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-734-4
Beilstein/REAXYS Number:
1071429
MDL number:
Assay:
97%
103,50 zł
Cena katalogowa138,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
density
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCN=C=O
InChI
1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
InChI key
BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloroethyl isocyanate may be used in the synthesis of:
- 8-carbamoyl-3-(2-chloroethyl)imidazo[5,1-d]-l,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one
- 1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl) urea
- 3-substituted 1-(2-chloroethyl)-3-β-glycosylureas
- 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea (CCNU)
- (2-chloroethyl)-4-acetoxybenzyl ester
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?