Merck
410136
Sigma-Aldrich
Samarium(III) isopropoxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Samarium triisopropoxide, Tris(isopropoxy)samarium
About This Item
Wzór liniowy:
Sm[OCH(CH3)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
core: samarium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(C)O[Sm](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sm/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
HJCRVWSKQNDSPZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used with a dinucleating Schiff base ligand in a catalytic asymmetric nitro-Mannich reaction.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
syn-Selective catalytic asymmetric nitro-Mannich reactions using a heterobimetallic Cu-Sm-Schiff base complex.
Shinya Handa et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(16), 4900-4901 (2007-03-31)