Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
tw
263 °C (lit.)
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2cccc(C)c2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-11-5-3-4-10(2)12(11)8-9/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
SPUWFVKLHHEKGV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?