Merck
409057
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) nitrosyl chloride hydrate
Synonim(y):
Ruthenium nitroso chloride
About This Item
Wzór liniowy:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.44 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp
180 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
Klucz InChI
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)