Merck
408948
Sigma-Aldrich
Isodecyl methacrylate
95%
Synonim(y):
Bisomer IDMA
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2C10H21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Postać
liquid
zawiera
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
tw
126 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
Klucz InChI
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1