Merck
408549
Sigma-Aldrich
Z-His-OH
99%
Synonim(y):
Nα-Carbobenzyloxy-L-histidine, Nα-Z-L-Histidine
Wybierz wielkość
5 G
620,00 zł
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.29
Beilstein:
92342
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)