Merck
408077
Sigma-Aldrich
(Cumene)cyclopentadienyliron(II) hexafluorophosphate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8F6FeP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.02
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
85-87 °C (lit.)