Merck
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamine
98%
Synonim(y):
2-(Z-Amino)ethanol, Benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Beilstein:
2050891
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
tw
215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Cbz
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
Klucz InChI
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3