Merck
407313
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-pentenoate
90%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
55-56 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
Methyl trans-3-pentenoate is an ester. Ring-closing metathesis (RCM) of methyl trans-3-pentenoate using silica- and monolith supported Grubbs-Herrmann-type catalysts has been reported. The 1,3-dipolar cycloaddition of with C-ethoxycarbonyl nitrone to form isoxazolidines has been studied.
Zastosowanie
Methyl trans-3-pentenoate may be used for the total synthesis of phytochemicals (-)-grandinolide and (-)-sapranthin.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total Syntheses of (-)-Grandinolide and (-)-Sapranthin by the Sharpless Asymmetric Dihydroxylation of Methyl trans-3-Pentenoate: Elucidation of the Stereostructure of (-)-Sapranthin.
Harcken C, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 4(11), 2342-2352 (1998)
Monolith-and Silica-Supported Carboxylate-Based Grubbs-Herrmann-Type Metathesis Catalysts.
Krause JO, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 345(8), 996-1004 (2003)
C-Alkoxycarbonyl nitrones: building blocks for the synthesis of butenolides, lactams and modified nucleosides.
Romeo G, et al.
Mini-Reviews in Organic Chemistry, 2(1), 59-77 (2005)