Merck
406082
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
96%
Wybierz wielkość
1 G
254,00 zł
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
254,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=C(CH3)CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1732093
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
gęstość
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
Klucz InChI
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,4-trimetylo-2-penten powstaje podczas kopolimeryzacji alkoholi s-butylowego i t-butylowego w obecności kwasu siarkowego.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Polymerization of Olefins. II. 1 The Copolymerization of s-Butyl and t-Butyl Alcohols by Sulfuric Acid.
Whitmore FC, et al
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 756-757 (1941)