Przejdź do
443018
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
96%
Synonim(y):
α-Diisobutylene, Diisobutylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-486-4
Beilstein/REAXYS Number:
1098309
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
96%
form
liquid
autoignition temp.
736 °F
expl. lim.
4.8 %
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
density
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI key
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,4-Trimethyl-1-pentene is a α-alkene. It is the main dimeric product of isobutene. Ozonolysis of 2,4,4-trimethyl-1-pentene has been investigated in a flow reactor under pseudo-first-order conditions. Hydrocracking (HCG) of 2,4,4-trimethyl-1-pentene has been employed as a model test reaction to investigate the catalytic functionalities of sulfided CoMo catalysts. Liquid phase oxidation of 2,4,4-trimethyl-1-pentene with molecular xygen afforded epoxides and hydrogen peroxides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T78409143820
description
96%
description
99%
description
99%
assay
96%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
101-102 °C (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
bp
104 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Piktogramy
FlameEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
25.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-39-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)