Merck
405442
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H41N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup