Kluczowe dokumenty
404810
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
technical grade, 90%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
98-103 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCCNCCCNCCCN
InChI
1S/C9H24N4/c10-4-1-6-12-8-3-9-13-7-2-5-11/h12-13H,1-11H2
Klucz InChI
ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?