Merck
404713
Sigma-Aldrich
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
Klucz InChI
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder octadecane
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)