Przejdź do
254444
Chlorotrihexylsilane
95%
Synonim(y):
Tri-n-hexylsilyl chloride, Trihexylchlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
222-851-9
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
InChI key
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2761469666250826
description
95%
description
95%
description
≥95%
description
≥95.0% (NMR)
assay
95%
assay
95%
assay
≥95.0% (T), ≥95%
assay
≥95.0% (NMR)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: phase-transfer
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: phase-transfer
form
liquid
form
solid
form
solid
form
paste
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
bp
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
bp
160.5-161 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)