Merck
40451
Sigma-Aldrich
Bis(tert-butylcyclohexyl) peroxydicarbonate
technical, ≥90% (RT)
Synonim(y):
Perkadox 16
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H38O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.53
Beilstein:
2176683
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (RT)
Postać
solid
zanieczyszczenia
≥3% Oxygen (active)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3
Klucz InChI
NOBYOEQUFMGXBP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Initiator for the polymerization of acrylic esters
Przechowywanie i stabilność
Warning: these products are subject to the Explosives Act and must be transported refrigerated - additional costs for transport will apply.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Org. Perox. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Buijs et al.
Stain technology, 58(3), 135-141 (1983-05-01)
An improved routine method for embedding tissue, especially hard tissue, in polymethyl methacrylate (pMMA) is described. The improvements were: the final dehydration step before MMA infiltration was performed with methanol in a Soxhlet apparatus; the stabilizer hydroquinone was not extracted