Przejdź do
8.43861
Nadtlenek lauroilu
for synthesis
Synonim(y):
Lauroyl peroxide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.62
UNSPSC Code:
12352120
EC Index Number:
203-326-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
112 °C
potency
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
49 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Org. Perox. D
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c