Merck
402575
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-α-cyanocinnamate
99%
Synonim(y):
3-(2-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=C(CN)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
mp
108-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)\C(=C\c1ccccc1Cl)C#N
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)9(7-13)6-8-4-2-3-5-10(8)12/h2-6H,1H3/b9-6+
Klucz InChI
MBUUIEJTXSMODJ-RMKNXTFCSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)