Przejdź do
658405
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
97%
Synonim(y):
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
mp
107-111 °C
SMILES string
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI key
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Application
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Oxazolidinone derived 2-azetidinones as metal cation sensors.
  • Serotonin receptor agonist named zolmitriptan.
  • Schiff base derived zinc metal complexes of biological importance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1727086294640261645
description
97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
99%
description
98%
assay
97%
assay
-
assay
99%
assay
98%
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
107-111 °C
mp
107-111 °C
mp
86-88 °C (lit.)
mp
107-110 °C (lit.)
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)