Merck
400971
Sigma-Aldrich
Calcium phosphide
Synonim(y):
Calcium Photophor, Tricalcium diphosphide
About This Item
Wzór liniowy:
Ca3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
chunks
wielkość cząstki
1-7 mm
ciąg SMILES
[Ca]=P[Ca]P=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2P
Klucz InChI
HMTIWQQJRUFNAF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)