Merck
400033
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(pyridine)platinum(II)
97%
Synonim(y):
NSC 129540
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10Cl2N2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
282-288 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl.[CH]1[CH][CH][N][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][N][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5N.2ClH.Pt/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FCJXCLMZOWAKNQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reactant for synthesis of platinum catalysts
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriela Horvath et al.
Molecular pharmaceutics, 5(2), 358-363 (2008-02-20)
A novel, water-soluble trans-platinum complex was synthesized by inclusion complexation with beta-cyclodextrin. The complexation was confirmed by (1)H NMR, FT-IR, TGA, and XRD as well as by SEM and EDX. As the precursor complex is not water-soluble, it is difficult