40000
trans-1,4-Dimethylcyclohexane
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
trans-Hexahydro-p-xylene
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421
tw
117-119 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
Klucz InChI
QRMPKOFEUHIBNM-ZKCHVHJHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup