Merck
399841
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride
98%
Synonim(y):
Ferrous fluoride, Iron difluoride
About This Item
Wzór liniowy:
FeF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
powder
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
F[Fe]F
InChI
1S/2FH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.