Merck
39915
Sigma-Aldrich
Heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyclodextrin
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin, Dimethyl β-cyclodextrin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H98O35
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1331.36
Beilstein:
1679144
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +158±3°, c = 10% in H2O
zanieczyszczenia
≤3% water
ciąg SMILES
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]3COC)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]4COC)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]5COC)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]6COC)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]7COC)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]8COC)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
Klucz InChI
QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Opis ogólny
Heptakis(2,6-di-O-metylo)-β-cyklodekstryna jest rozpuszczalną w wodzie pochodną cyklodekstryny, która wykazuje zdolność do skutecznego rozpuszczania leków lipofilowych, takich jak hormony steroidowe, witaminy A, E i K itp. Może być stosowana do poprawy rozpuszczalności i biodostępności słabo hydrofilowych związków farmaceutycznych.
Zastosowanie
Można zastosować heptakis(2,6-di-O-metylo)-β-cyklodekstrynę:
  • Do pomiaru stałej równowagi jej kompleksów z różnymi enancjomerycznymi parami chiralnych nitroksydów za pomocą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).
  • Badanie struktury krystalicznej kompleksu z akrylanem n-butylu i akrylanem izobornylu za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
  • Jako selektor chiralny do rozdzielania leków związanych z amfetaminą i zredukowanego haloperidolu za pomocą elektroforezy w strefie kapilarnej.
  • Jako składnik termoczułych kopolimerów poliuretanowych do ich późniejszej analizy metodą chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC).
Reactant involved in:
  • Physicochemical studies of inclusion complexes
  • Probing diffusion and single molecule interactions with reconstituted membrane proteins
  • Interactions with micelles causing micellar rupture
  • Studying cellular transport, used as a cell penetration enhancer
  • Physicochemical and biopharmaceutical improvement of drugs particularly with solubilization and stability
  • Interactions with cholesterol
Inne uwagi
Complexes are more soluble in aqueous solution than the corresponding complexes of β-cyclodextrin; Stimulation of fatty acid synthesis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B. Casu et al.
Carbohydrate Research, 76, 59-59 (1979)
Effects of cyclodextrins on fatty acid synthesis.
Y Machida et al.
The Journal of biological chemistry, 248(17), 6246-6247 (1973-09-10)
New thermogelling copolymers composed of heptakis (2, 6-di-O-methyl)-beta-cyclodextrin, poly (propylene glycol), and poly (ethylene glycol)
Yang C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(22), 3755-3763 (2009)
Chiral separation of reduced haloperidol by capillary zone electrophoresis with heptakis (2, 6-di-O-methyl)-beta-cyclodextrin
Wu HL, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 19(10), 1567-1577 (1996)
T Kiss et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 40(4), 376-380 (2010-05-04)
Several beta-cyclodextrin (beta-CD) derivatives have been synthesized recently to improve the physicochemical properties and inclusion capacities of the parent molecule, however, there is limited information available about their cytotoxic effects. In this study we investigated the cytotoxic and hemolytic properties