Merck
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.29
Beilstein:
3905930
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
99%
Postać
solid
mp
76-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)