Merck
398446
Sigma-Aldrich
Gold(III) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Au2S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
ciąg SMILES
S=[Au]S[Au]=S
InChI
1S/2Au.3S
Klucz InChI
VTGNAVADZCBOHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3