Merck
396443
Sigma-Aldrich
4′,4′′(5′′)-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.61
Beilstein:
1667522
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOc3cc(ccc3OCCOCCOc2c1)C(C)(C)C.CC(C)(C)c4ccc5OCCOCCOc6ccc(cc6OCCOCCOc5c4)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-29-12-16-32-24-10-8-22(28(4,5)6)20-26(24)34-18-14-30-11-15-31-23/h7-10,19-20H,11-18H2,1-6H3
Klucz InChI
ODEWVZWKIFSVMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3