Merck
394556
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
119 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2O/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2
Klucz InChI
JIJGKPVJAALUQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 2,4-dichlorofenetylowy jest pochodną alkoholu fenetylowego. Zbadano jego selektywną elektrokatalityczną dehalogenację na katodzie filcowej obciążonej Pd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dechlorination of chloroaromatics by electrocatalytic reduction over palladium-loaded carbon felt at room temperature.
Tsyganok AI, et al
Chemosphere, 39(11), 1819-1831 (1999)