Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(CH2)2C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
260-354-9
MDL number:
Assay:
97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
42-45 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI key
FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(2-Methoxyethyl)phenol can be prepared by reacting methyl vinyl ether and 4-bromonitrobenzene.
Application
4-(2-Methoxyethyl)phenol may be used in the preparation of methyl analog of metoprolol (MAM).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 98% | description ≥97.0% (AT) |
| assay 97% | assay - | assay 98% | assay ≥97.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 42-45 °C (lit.) | mp 42-45 °C (lit.) | mp 146-148 °C (lit.) | mp ~125 °C (dec.) |
| functional group ether | functional group - | functional group carboxylic acid, nitro | functional group phenyl, ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?