Merck
392057
Sigma-Aldrich
1,3-Dibenzoylbenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(COC6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
105-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C(c1ccccc1)c2cccc(c2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H14O2/c21-19(15-8-3-1-4-9-15)17-12-7-13-18(14-17)20(22)16-10-5-2-6-11-16/h1-14H
Klucz InChI
MJQHDSIEDGPFAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-dibenzoilobenzen ([3-(benzoilo)fenylo]-fenylo-metanon, m-dibenzoilobenzen) jest pochodną diaryloketonu. Ma topologicznie pseudogenerowane Π-LUMO (najniższy niezajęty orbital molekularny).[1] Opisano jego syntezę z benzenu. Badania struktury krystalicznej sugerują, że jego kryształy są rombowe i wykazują grupę przestrzenną Pbca.[2]
Zastosowanie
1,3-dibenzoilobenzen ([3-(benzoilo)fenylo]-fenylo-metanon, m-dibenzoilobenzen) jest odpowiednim odczynnikiem stosowanym w syntezie 1,3-bis(1-fenylowinylo)benzenu (MDDPE).[3] Może być stosowany w syntezie polianionowych klasterów molekularnych spin-quintet[1] i węglowodorów w stanie podstawowym z 10 równoległymi spinami.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(3-Benzoylphenyl)(phenyl) methanone.
Raza Ahsraf A, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(9), 2432-2432 (2001)
Shigeaki Nakazawa et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(4), 1424-1433 (2010-11-26)
Trianionic spin-quartet and tetraanionic spin-quintet molecular clusters derived from m-dibenzoylbenzene in solution were identified by CW-ESR/pulse-ESR based two-dimensional electron spin transient nutation spectroscopy, and their spin and clustering structures in the ground state were determined in terms of a D-tensor
Synthesis and characterization of ABC-type star and linear block copolymers of styrene, isoprene, and 1, 3-cyclohexadiene.
Wang X, et al.
Macromolecules, 39(20), 6898-6904 (2006)
Design, preparation, and electron spin resonance detection of a ground-state undecet (S= 5) hydrocarbon.
Fujita I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 112(10), 4074-4075 (1990)