Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(COC6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-155-2
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
163-166 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H14O2/c21-19(15-7-3-1-4-8-15)17-11-13-18(14-12-17)20(22)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
InChI key
NPENBPVOAXERED-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description ≥99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 163-166 °C (lit.) | mp 131-133 °C (lit.) | mp 111-113 °C (lit.) | mp −13 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| functional group ketone | functional group iodo | functional group ketone | functional group fluoro |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?