Przejdź do
291609
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
97%
Synonim(y):
Triallyl cyanurate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.27
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-936-7
Beilstein/REAXYS Number:
235560
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
156 °C
mp
26-27 °C
density
1.11 g/mL at 30 °C
SMILES string
C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI key
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
347.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
175.5 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)